Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Code produit. 11760803
Click to view available options
Tolérance:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±5,0 mg
± 25 mg
± 50 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11760803
Marque: Zwiebel™ PBI23140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Tolérance ± 25 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision