Learn More
Zwiebel™ Poids d’étalonnage de classe F1
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Magnétisation permanente : < 25 μT
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II
- Poids avec cavité d’ajustement (sauf monobloc de 1 à 20 g)
- Identification pour la traçabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids |
| Certifications/Conformité | Recommandation OIML R111 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 5 g |
| Densité | 8 000 ±100 kg/m3 |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre (métrique) extérieur | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 14,4 mm |