Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe F1 de 1 à 1000 g
Click to view available options
:
Inclut : 13 poids
Description
- Comprend les poids suivants : 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II
- Magnétisation permanente : < 25 μT
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de poids |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 1 à 1000 g |
| Densité | 8 000 ±100 kg/m3 |
| Comprend | 13 poids |