Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Click to view available options
Tolérance:
±0,2 mg
±0,5 mg
±1,2 mg
±1,6 mg
± 10 mg
± 250 mg
± 2 mg
± 50000 mg
± 5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Tolérance | ± 250 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |