Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Code produit. p-8006537
Click to view available options
Tolérance:
±0,2 mg
±0,5 mg
±1,2 mg
±1,6 mg
± 10 mg
± 250 mg
± 2 mg
± 50000 mg
± 5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11770743
Marque: Zwiebel™ PBI23100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
  • Poids de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Tolérance ± 50000 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire