Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Code produit. 11750773
Click to view available options
Tolérance:
±1,2 mg
±1,6 mg
± 100 mg
± 10 mg
± 1 mg
± 250 mg
± 2 mg
± 3 mg
± 500 mg
± 5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11750773
Marque: Zwiebel™ PBI23128
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Tolérance ± 500 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire