Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Click to view available options
Poids:
500 g
1000 g
2000 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Poids | 500 g |
| Tolérance | ± 25 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |