Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Code produit. p-8006539
Click to view available options
Poids:
500 g
1000 g
2000 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11840892
Marque: Zwiebel™ PBI56815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III.Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
  • Poids d’étalonnage de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 1000 g
Tolérance ± 50 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire