Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Code produit. 11890882
Click to view available options
Poids:
500 g
2000 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11890882
Marque: Zwiebel™ PBI56810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Poids individuel en coffret polypropylène
  • Certificat d'étalonnage COFRAC
  • Les poids certifiés sont
  • Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
  • Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
  • Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
  • Dotation standard
  • 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
  • 5kg et 10kg: valise polypropylène
  • Coffrets bois optionnels
  • Poids M1 certifié
Spécification
Poids 500 g
Tolérance ± 25 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire