Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Click to view available options
Poids:
500 g
2000 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids individuel en coffret polypropylène
- Certificat d'étalonnage COFRAC
- Les poids certifiés sont
- Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
- Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
- Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
- Dotation standard
- 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
- 5kg et 10kg: valise polypropylène
- Coffrets bois optionnels
- Poids M1 certifié
Spécification
Spécification
| Poids | 2000 g |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |