Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M1
Click to view available options
Poids:
1 à 2000 g
1 à 200 g
1 à 500 g
1 à 500 mg
1 à 50 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Specifications
Specifications
| Poids | 1 à 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction