Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M1
Code produit. p-8006541
Click to view available options
Poids:
1 à 2000 g
1 à 200 g
1 à 500 g
1 à 500 mg
1 à 50 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11830962
Marque: Zwiebel™ PBI56845
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 1 à 500 g
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire