Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Click to view available options
Poids:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolérance:
±0,25 mg
±0,2 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
± 1000 mg
± 2500 mg
± 250 mg
± 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids | 100 mg |
| Tolérance | ±0,5 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |