Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
Code produit. 11764744
Click to view available options
Poids:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolérance:
±0,25 mg
±0,2 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
± 1000 mg
± 2500 mg
± 250 mg
± 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11764744
Marque: Zwiebel™ PBI23721
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Matériau Fonte
Poids 5 kg
Tolérance ± 250 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire