Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2
Click to view available options
Poids:
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 500 g
1 à 50 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
| Poids | 1 à 200 g |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |