Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2
Code produit. 11830942
Click to view available options
Poids:
1 à 100 g
1 à 200 g
1 à 500 g
1 à 50 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11830942
Marque: Zwiebel™ PBI5683C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M2 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M3.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M2
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Poids 1 à 100 g
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision