Learn More
Abeba™ Chaussures Classic 31000
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
- Cuir grainé
- Blanc
- Embout en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Présentant des caractéristiques de dissipation des décharges électrostatique selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de cou-de-pied ajustable
- Fixation à boucle
- Talonnette en microfibre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 46 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 31000 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Résistant à | Graisses animales, huiles et carburants |