Learn More
Huenersdorf™ Boîte d’assortiments CLASSIC™ en PP à 8 compartiments
Click to view available options
:
225 x 335 x 55mm
Description
- Couvercle en PP transparent, base en PP rouge
- Avec charnières et fermetures stables
- Résistants aux graisses, résines, alcalis, huiles et acides
- Idéales pour les applications de conditionnement
- Adaptées au contact alimentaire et résistantes aux températures de −20° à +70°C
- Avec 8 compartiments de tailles variables
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Hinged lid |
| Couleur | Couvercle transparent, base rouge |
| Compartiments | 8 |
| Dimensions (L x l x H) | 225 x 335 x 55 mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement |
| À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
| Matériau | Polypropylène |