Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures classiques pour enfants avec semelle en plastique
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Modèle pour enfants adapté aux nourrissons (1 à 4 ans)
- La semelle antidérapante réduit le risque de chute
- Polypropylène avec semelle en polyéthylène
- Style classique
- Soudées et élastiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Dimensions (L x l) | 23 x 12 cm |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Matériau | Polypropylène, Polyéthylène |
| Dimensions | S |
| Quantité d’emballage | 600 Paquets |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur | 50 μm |