Learn More
Kolmi Hopen™ Combinaisons élastiques classiques avec fermeture éclair et capuche
GREENER_CHOICE
Code produit 17710109 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17710109 XL 25 pièces
17790099 M 25 pièces
17700109 L 25 pièces
17720109 2XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17710109 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 40.201BM/04
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces combinaisons hygiéniques à usage unique protègent l’environnement de travail contre les particules provenant de l’opérateur, telles que les cheveux ou la sueur.
  • Adaptées aux procédures HACCP
  • Permettent à l’opérateur de se protéger contre les risques liés aux environnements salissants
  • La couleur bleu foncé est suffisamment opaque pour être portée directement sur les sous-vêtements
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Marine
Jetable Usage unique
Type de cagoule Élastique
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 40 g/m2
Quantité 25 Paquets