Learn More
Brannan™ Thermomètre de four à cadran en acier inoxydable Classic
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
30°C à 450°F
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisable en suspension ou posé sur le plateau du four
- Le thermomètre peut être utilisé comme référence pour régler la commande du four avec précision
- Boîtier et aiguille en acier inoxydable 430, cadran en aluminium, vitre en verre, capteur bimétallique
Spécification
Spécification
| Dimensions de l’écran | 4,2 x 4,2 cm |
| Émissivité | Oui |
| À utiliser avec (application) | Mesurez la température du four en cours d’utilisation |
| Hauteur (impériale) | 2,83 po |
| Hauteur (métrique) | 7,2 cm |
| Longueur (métrique) | 6,3 cm |
| Matériau | Acier inox, aluminium |
| Modèle | 23/400/3 |
| Poids (métrique) | 50,5 g |
| Largeur (impériale) | 1,61 po |
| Afficher plus |