Learn More
Motic™ Stéréomicroscope numérique DM-143-FBGG
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire, 45° incliné avec puce CMOS 1/2 po intégrée pour caméra numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système optique à zoom Greenough
- Tête binoculaire, inclinaison de 45° avec caméra numérique intégrée CMOS avec puce 1/2 po (12,7 mm)
- 3MP - 2048 x 1536 pixels avec sortie USB 2.0
- Oculaire grand champ : WF10X/20mm
- 4:1 Rapport de zoom, distance de travail de 80 mm
- Plage de grossissement : De 1X à 4X
- FBGG : Socle de type pôle avec grande base de travail
- Système de mise au point grossière avec ajustement de la tension
- Éclairage halogène épiscopique et diascopique avec commandes d’intensité
- Images Plus 2.0 Motic pour PC & MAC
Spécification
Spécification
| Comprend | Plateau d’exposition noir / blanc en verre dépoli, filtre bleu et housse de protection, Images Plus 3.0 Motic pour Windows, OSX et Linux, lame de calibration |
| Résolution | 3MP - 2048 x 1536 pixels avec sortie USB 2.0 |
| Types d’objectifs | Achromatique |
| Champ de vision | 20 mm |
| Portée du zoom | Plage de grossissement de l’objectif : De 1X à 4X ; 4:1 Rapport de zoom |
| Alimentation électrique | Alimentation 100/240 V (CE) |
| Type de produit | Stéréomicroscope numérique |
| Modèle | DM-143-FBGG |
| Type de tête | Binoculaire, 45° incliné avec puce CMOS 1/2 po intégrée pour caméra numérique |
| Type d’éclairage | Incident halogène et transmis avec contrôle d’intensité 12 V/10 W |
| Afficher plus |