Learn More
Sel potassique à l’acide clavulanique, TRC
Code produit 17924015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924015 10 mg 10mg
17952205 100 mg 100mg
17940625 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17924015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC56375010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61177-45-5
Formule moléculaire C8 H8 N O5 . K
Poids moléculaire (g/mol) 237.25
Synonyme 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
Nom IUPAC potassium ; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxéthylidène)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Clavulanic acid potassium salt
Noms d’analytes ou de composants Clavulanic acid potassium salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Blue Ice
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 10 mg
Poids de la formule 237.004
Pourcentage de pureté >95%