Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Clay S3
Code produit 17582626
Change view
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17582626 39 1 paire
17592626 40 1 paire
17502636 41 1 paire
17512636 42 1 paire
17522636 45 1 paire
17532636 46 1 paire
17542636 47 1 paire
17552636 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17582626 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM98054939
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clay est celui qu’il vous faut.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Sans métal
  • Chaussures de sécurité Streetborn. Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clay est celui qu’il vous faut. Chaussures de sécurité sans métal et sans compromis qui ressemblent à des chaussures de sports classiques.
  • Elles tirent leur nom de leur talon de support renforcé.
  • Ce talon et la semelle renforcée anti-chocs de la chaussure protègent les chevilles, les tibias et les articulations des facteurs de stress et des blessures.
  • L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
  • Industries :
    • Logistique& transport
    • Composants électroniques
    • Construction& technologie
    • Production
    • Nature& environnement
Spécification
Certifications/Conformité ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement
Matériau de revêtement Traitement antibactérien Hydro-Tec
Matériau Nubuck, Nubuck huilé
Dimensions 39
Ajustement Largeur standard
Type de cheville Coupe basse
Type de produit Chaussure de sécurité