Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Product Code. 15783609 Shop All Purus Products
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions:
A4
A5
A6
Réglé:
Grille
Oui
Quantité:
10/Carton
20/Carton
40/Carton
Unit Size:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15783609
Brand: PURUS™ PNBCPA62240 WG
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
  • Traité et conditionné en salle blanche
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
  • Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
  • Recyclables
  • Ligné
  • Sans amide ni silicone
Specifications
Matériau Polyéthylène
Réglé Grille
Couleur Blanc
Matériau du couvercle Poly
Dimensions (L x l) 148 x 105 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
À utiliser avec (application) Pour écrire dans les environnements de salles blanches
Type de produit Cahier pour salle blanche
Quantité 40/Carton
Dimensions A6
Poids (métrique) 80 gsm