Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol double face Clean & Shine
Click to view available options
Diamètre (métrique):
305 mm
610 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Nettoie et brille en une étape
- À utiliser avec un épurateur à basse vitesse
- Économise les coûts et la main-d’œuvre en réduisant ou en éliminant le besoin de lisser
- Élimine les marques noires 3 fois plus rapidement que les disques de nettoyage traditionnels
- Le disque double face dure plus longtemps que les disques de nettoyage traditionnels
- Efficace sur la plupart des sols durs revêtus et non revêtus, y compris le VCT, le vinyle, le caoutchouc, le marbre, la pierre, le terrazzo, le granit et le béton avec seulement de l’eau ou un nettoyant neutre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampons de nettoyage |
| Couleur | Marron |
| Diamètre (métrique) | 610 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et polissage |
| À utiliser avec (équipement) | Épurateurs à basse vitesse |
| Modèle | 2-en-1 |