Learn More
Scotch-Brite™ Disque de sol Clean & Shine
Click to view available options
Diamètre (métrique):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Nettoie et brille en une étape, en utilisant uniquement un épurateur à basse vitesse
- Économise les coûts et la main-d’œuvre en réduisant ou en éliminant le besoin de lisser
- Élimine les marques noires 3 fois plus rapidement que les disques de nettoyage traditionnels
- Le disque double face dure plus longtemps que les disques de nettoyage traditionnels
- Efficace sur la plupart des sols durs revêtus et non revêtus, y compris le VCT, le vinyle, le caoutchouc, le marbre, la pierre, le terrazzo, le granit et le béton avec seulement de l’eau ou un nettoyant neutre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampons de nettoyage |
| Couleur | Marron |
| Diamètre (métrique) | 380 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et polissage des planchers |
| À utiliser avec (équipement) | Sols en béton, granite, planchers industriels, linoléum, marbre, grès céramique, Terrazzo, VCT et vinyle |
| Modèle | Rond |