Learn More
PURUS™ Papier pour salle blanche CleanImage Premier
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
210 x 297 mm
8,3 x 11,7 po
Format de page:
Sans trou
Poids (métrique):
105 gsm
80 gsm
Conditionnement:
10 pièces
2500 pièces
Description
- Propriatary Binding Technology
- Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) Cleanroom
- Produced in ISO 4 (Class 10 Cleanroom)
- Recyclable
- High printability and heat toner adhesion
Compliance
Convient pour une utilisation dans ISO 4 à 6 (classe 10 à classe 1 000)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Réglé | No |
| Width (English) Page | 11.7 in. |
| Longueur (impériale) de page | 8.3 in. |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de couvercle | White |
| Dimensions (L x l) | 8,3 x 11,7 po |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Writing, Printing and Photocopying in Cleanroom Environments |
| Format de page | Sans trou |
| Afficher plus |