Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour plastique
Code produit. p-7146959 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Matériau:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylène
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809551
Marque: Sampling Systems™ 8644H50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers plastiques.
  • Tests disponibles pour PEHD, nylon, PP, PTFE et PVC
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Type de produit Coupon de nettoyage
Dimensions (L x l) 50 x 50 mm
À utiliser avec (application) Test et validation du régime de nettoyage
Matériau HDPE