Learn More
Hirschmann™ Détergent de nettoyage rea-clean™
Code produit. p-7162677
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
30 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10160661
Marque: Hirschmann™ 9790101
Détergent de nettoyage biodégradable pour un nettoyage rapide, automatique et minutieux des matériaux et des surfaces en particulier en plastique.
  • Nettoyant biodégradable
  • Nettoyage de surface
  • Sans phosphate et auto-neutralisant
Spécification
Type de produit Concentrat de nettoyage liquide sans phosphate
Forme Liquide
Gamme de produits rea-clean
Description Biodégradable, dissout la graisse, non agressif pour les matériaux
À utiliser avec (équipement) Toutes les surfaces dans les laboratoires
Quantité 1 flacon de recharge
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • rea-clean Bio-Reiniger