Learn More
Hirschmann™ Détergent de nettoyage rea-phos™
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
Description
- Exempt de phosphate
- Élimine les résidus d’huile, de graisse, de sang et de protéines
- Utilisable dans l’eau chaude
- Convient aux systèmes à ultrasons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Concentré de nettoyage rapide sans phosphate |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | rea-phos |
| Concentration | 1% |
| Description | Biodégradable |
| Quantité | 1 flacon |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- rea-phos
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .