Learn More
MP Biomedicals™ Solution de nettoyage 7X™-PF
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
1,32
5 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
10L
18.92L
208.19L
4 pièces
5 pièces
Description
- Sûre et efficace
- Soluble dans l’eau à n’importe quelle concentration
- S’écoule de la verrerie en quelques secondes
- Contient de puissants réactifs séquestrants
- Idéale pour les supports de culture cellulaire et le matériel général de laboratoire
- Nettoie à la fois le matériel de laboratoire en verre et en plastique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de nettoyage sans phosphate |
| Quantité | 2 Paquets |
| Volume (impérial) | 1,32 |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ES-7X Cleaning Solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol