Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Natural Kynar™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,0938 à 0,0625 po
0,125 à 0,0625 po
0,125 à 0,0938 po
0,156 à 0,0938 po
0,156 à 0,125 po
0,188 to 0,156 po
0,188 à 0,0625 po
0,188 à 0,125 po
0,188 à 0,313 po
0,25 à 0,0625 po
0,25 à 0,0938 po
0,25 à 0,125 po
0,25 à 0,156 po
0,25 à 0,188 po
0,313 à 0,156 po
0,313 à 0,25 po
0,375 à 0,125 po
0,375 à 0,25 po
0,5 à 0,25 po
0,5 à 0,313 po
0,5 à 0,375 po
0,625 à 0,25 po
0,625 à 0,313 po
0,625 à 0,375 po
0,625 à 0,5 po
0,75 à 0,375 po
0,75 à 0,5 po
1 à 0,5 po
1 à 0,625 po
1 à 0,75 po
3,313 à 0,188 po
Conditionnement:
10 pièces
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | USP;Non-DEHP;Non-Phthalate |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -35°C |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Taille de la tubulure | 0,125 à 0,0625 po |
| Port de sortie | Hose Barb Reducer |
| Méthode de stérilisation | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Naturel |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido