Learn More
Micronova™ Stylos pour salles blanches
BIOPHARMA
Code produit. 13197716 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13197716
Marque: Micronova™ PEN03
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces stylos-bille à faible teneur en sodium et indélébiles sont dotés d’un corps en PP unique qui limite la génération de particules et résiste aux lingettes à l’IPA, aux agents de blanchiment et au phénol. Options : irradiés, avec capuchon ou avec clic, et avec encre noire, bleue ou rouge.
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
  • Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
  • Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
  • Corps en PP haute densité, blanc
  • Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
  • Options : avec capuchon ou rétractables
  • Encre noire, bleue ou rouge
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
Matériau HDPE
Couleur Rouge
Description Bouché
Longueur (impériale) 5,75 in
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
À utiliser avec (application) Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique
Type de produit Stylo pour salle blanche
Stérilité Non stérile
Type de pointe Pointe de 0,7 mm