Learn More
PURUS™ Cleanroom Shoes
Code produit 31789574 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Conditionnement:
6 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
31789574 X-Small 6 paires
31789572 Small 6 paires
31789571 Medium 6 paires
31789570 Large 6 paires
31789573 X-Large 6 paires
31789575 2X-Large 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31789574 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur CRSHWXS
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PURUS™ Cleanroom Shoes provide comfort and durability when working in cleanroom environments.
  • Smooth surface for day-long comfort
  • Antistatic
  • Autoclavable
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
  • Non-slip sole
  • Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
  • Heel strap
  • Anatomic Heel Basin
  • Toe Grabber
Spécification
Certifications/Conformité ASTM F2913
Couleur White
À utiliser avec (application) Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals
Matériau Thermoplastic Elastomer
Dimensions X-Small
Type d’orteil Plain Toe
Quantité d’emballage 6/Cs.
Type de produit Cleanroom Shoes