Learn More
Purus™ Chaussettes Pure Comfort pour salles blanches
Code produit 31789569 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jetable:
Réutilisable
Usage unique
Dimensions:
L
M
S
Taille unique
XL
Conditionnement:
200 paires
400 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jetable Dimensions Conditionnement
31789569 Usage unique Taille unique 400 paires
17793799 Réutilisable S 200 paires
17783799 Réutilisable M 200 paires
17773799 Réutilisable L 200 paires
17703809 Réutilisable XL 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31789569 Fournisseur Purus™ Code fournisseur CRSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    837.89€ / 400 paires
    Économisez 212.11€
    20% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Purus™ Les chaussettes pour salles blanches sont conçues pour une utilisation et un confort optimaux en salle blanche.
  • Chaussette jetable, à usage unique
  • Fabriqué à 100 % polyester
  • Compatible salle blanche
  • Confortables pour une utilisation intensive
  • Sans génération de particules
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, salles blanches, hôpital, semi-conducteurs
Matériau Polyester
Dimensions Taille unique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité d’emballage 400 paires/C
Type de produit Chaussettes pour salles blanches
Cleanroom Class Classe 10-1000 (ISO 4-6)