Description
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires.Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
- Une gamme d’éponges pour salles blanches
- Durables, réutilisables et absorbantes
- Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
- Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
- NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
- MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
- NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
- Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
- PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
- Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Éponge pour salles blanches |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 10,2 cm |
| Matériau | Tissu en maille de polyester, intérieur en mousse d’uréthane |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Non |
| Dimensions (L x l) | 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) |
| Show More |