Learn More
Berkshire International™ Lingettes pour salles blanches
BIOPHARMA
Code produit. 15314891 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
180 x 180 mm
Conditionnement:
3600 pièces
Code produit. 15314891
Marque: Berkshire International™ DR670.0707.12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La Durx™ 670 est une lingette non tissée en cellulose / polyester recommandée pour les environnements ISO de classe 5 et plus, composée d’un mélange non tissé hydroentangle de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester.
  • Classe ISO 5
  • 55 % de cellulose / 45 % de polyester
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Oui
Compatibilité Produits chimiques
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Conforme aux exigences RoHS 2002/05 et REACH
Structure Non-tissé
Dimensions (L x l) 180 x 180 mm
À utiliser avec (application) Emballage et essuyage d'équipements généraux, applications d'essuyage à usage général, nettoyage d'équipements de laboratoire, essuyage général dans les zones de préparation des composants, de mélange et de lavage, application et retrait de solutions de nettoyage et de désinfection.
À utiliser avec (équipement) Environnements de salles blanches ISO de classe 5 et plus et applications USP <797>