Learn More
Micronova™ Agent nettoyant
Code produit. 13117296 Tous les produits Micronova Produits
Code produit. 13117296
Marque: Micronova™ IC120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Micronova LoNa™ hand soap and glove cleanser is a low sudding soap for cleanroom use.
LoNa, low sodium, controlled environment, low sudsing, pH balanced for smooth skin, amber
Spécification
Description LoNa™ hand soap and glove cleanser
À utiliser avec (application) Fomulated for high-tech cleanrooms before and after gowning
Conditionnement Pump bottle
Volume (métrique) 500 mL