Learn More
CleanSpace Technology™ Kit de bouchons pour nettoyage et stockage CleanSpace3™
Code produit 15970042 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Appareil respiratoire CleanSpace™ HALO (CS3000)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15970042 Appareil respiratoire CleanSpace™ HALO (CS3000) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne portez pas l’appareil respiratoire lorsque le kit de bouchons est en place.
Code produit 15970042 Fournisseur CleanSpace Technology™ Code fournisseur CS3011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    54.50€ / 1 pièces
    Économisez 11.50€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ne portez pas l’appareil respiratoire lorsque le kit de bouchons est en place.
Outil à utiliser avec le CleanSpace™ Unité respiratoire HALO (CS3000). Scelle toutes les ouvertures sur le CleanSpace™ Unité HALO PAPR pour le stockage. Fabriqué en polycarbonate et en silicone.
  • Utilisé avec le système révolutionnaire de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace HALO : léger, sans tuyaux ni sangles
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Modèle CS3011
À utiliser avec (équipement) Appareil respiratoire CleanSpace™ HALO (CS3000)