Description
- 100 pièces par sachet, 20 par boîte
- Confectionnées en polyéthylène moulé
- permettent de réduire la quantité de particules pénétrant dans un environnement de salle blanche
- protègent les chaussures contre les éclaboussures légères et la poussière
Specifications
Specifications
| Couleur | Blue |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 406,4 mm |
| Jetable | Oui |
| Quantité d’emballage | 2 000 pièces/boîte |