Learn More
Ansell™ Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ avec manchettes BCAS
Code produit 15258108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15258108 Grand 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicam
Code produit 15258108 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BCASL
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicam
Le tablier de protection de chimiothérapie Ansell™ BioClean™ avec manchettes BCAS fournit une protection contre une gamme de médicaments cytotoxiques.
  • Testé selon la norme de perméation
  • ASTM F739-12
  • Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
  • Ruban adhésif à l’arrière
  • Fixation réglable du col
  • Matériau CleanTough léger peu pelucheux
  • Sans silicone
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
  • Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
  • Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
  • Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grand
À utiliser avec (application) Protection pour la chimiothérapie
Type de produit Tablier de protection pour la chimiothérapie
Matériau Polyéthylène, polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de couture Collage par ultrasons avec ruban protecteur
Type de manchon Manche longue
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.