Learn More
Fisherbrand™ Fioles jaugées en verre borosilicaté, transparentes
Code produit. p-8000679 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10014642
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Menez des expériences en laboratoire avec les fioles jaugées en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™. Ils sont gradués pour une mesure précise.
  • Graduées
  • Bouchon à clipser en PE
  • Transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 91 mm
Nbre par carton 5boîte
Tolérance ±0.025 ml
Graduated Oui
Classe A
Diamètre (métrique) externe 28 mm