Learn More
Fisherbrand™ Flacon ronds en verre ronds Boston transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16104427 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
108
160
288
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
Code produit. 16104427
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté
  • Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
  • Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
  • Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
  • Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Capacité (métrique) 480 ml
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 171 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 28-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm