Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex transparente
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11.2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
7.50m
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances.La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
- Tubulure transparente
- Alternative économique au silicone à base de platine
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité
- Le produit est fabriqué conformément aux réglementations de la partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF)
- Conforme à la norme USP classe VI
- Stérilisée en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP, GMP, CFR titre 21, exigences relatives au système qualité (GMP) partie 820 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,76 mm |
| Matériau | C-Flex |
| Diamètre (métrique) externe | 12,8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Afficher plus |