Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex transparente
Code produit. p-8003661
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11.2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
7.50m
Code produit. 11780509
Marque: Masterflex™ 0642212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances. La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances.La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
  • Tubulure transparente
  • Alternative économique au silicone à base de platine
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité
  • Le produit est fabriqué conformément aux réglementations de la partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF)
  • Conforme à la norme USP classe VI
  • Stérilisée en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité USP, GMP, CFR titre 21, exigences relatives au système qualité (GMP) partie 820
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,76 mm
Matériau C-Flex
Diamètre (métrique) externe 12,8 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec (application) Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Pression maximale 28°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C