Learn More
Thermo Scientific™ Flacons transparents I-Chem™ avec bouchon Clean Snap 0,125 poSepta
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526462
Click to view available options
Volume (métrique):
40 mL
Hauteur (métrique):
95 mm
Niveau:
Traité
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 15983392
Marque: Thermo Scientific™ SS2360040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez les échantillons de la contamination pendant le stockage ou le transport grâce à ces flacons Clean Snap.Un bouchon innovant protège le septum et offre un accès pratique au moment de l’analyse.
Protégez les échantillons de la contamination pendant le stockage ou le transport grâce aux flacons transparents Thermo Scientific™ Clean Snap.Un bouchon à clipser innovant réduit le risque que les contaminants organiques volatils de l’environnement ne passent à travers le septum tout en maintenant le septum propre et exempt de particules étrangères pendant la manipulation.Le bouchon Clean Snap s’enlève facilement pour permettre l’accès au septum au moment de l’analyse.
  • Flacon en verre borosilicaté transparent disponible en 20 ml ou 40 ml
  • Septa collé de façon permanente au bouchon
  • Le bouchon Clean Snap est doté d’un protège-septum à clipser entièrement intégré qui protège le septum de la contamination chimique et particulaire pendant la manipulation et le stockage
  • La dimension standard des bouchons est compatible avec l’automatisation
  • Entièrement assemblé
Inclut :
Flacons certifiés présentant les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le carton unique du terrain au laboratoire se convertit facilement en plateau de rangement de flacons pour un usage pratique en laboratoire
Les flacons traités sont traités de la même manière que
les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés,mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et selon votre propre procédé de certification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon transparent de 40 ml I-Chem, bouchon Clean Snap traité avec septum collé de 0,125 po
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 mL
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Traité
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange N/A
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1,5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Type de bouchon Bouchon avec septum fixé
Hauteur (métrique) 95 mm
Quantité 72 boîtes
Épaisseur (métrique) 3,17 mm
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles
Type Flacon
Taille du bouchon 24/414
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils