Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16124377 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Quantité:
24
48
96
144
Conditionnement:
144 pièces
24 pièces
48 pièces
96 pièces
Code produit. 16124377
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d’un large col pour faciliter l’élimination du contenu.
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 71 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 68 mm
Type de produit Flacon gradué
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm