Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
24 pièces
288 pièces
432 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz. |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 71 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 432 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 33-400 |
| Afficher plus |