Learn More
Kartell™ Tuyaux en PTFE transparent
Code produit. p-8005808
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Conditionnement:
5m
Code produit. 10544801
Marque: Kartell™ 0390800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tuyaux en PTFE transparent Kartell™ ont une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés à la majorité des liquides et conditions de température ambiante que l’on rencontre dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
  • Bonne résistance aux acides, aux bases et aux solvants
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 260°C
  • Autoclavables
Spécification
Description 12 x 14mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Température min. de fonctionnement (métrique) 260°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Taille de la tubulure 12 x 14mm
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C